VOA screening mix #2 (2 components)
Artikelnr. REST30002
Lieferant: Restek
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Konzentration:1000 μg/ml each in P and T methanol
- VE:1 mL
- Bezeichnung:VOA screening mix #2
- Pk Info:1 ml/ampoule
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Mix contains: (C9) n-Nonane (111-84-2), (C12) n-Dodecane (112-40-3).
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.