AuftragsverfolgungKontakt
Iodomethane | Avantor
Iodomethane
Iodomethane, 2000 μg/ml in P and T methanol, 1 ml/ampoule, 1 mL
Artikelnr. REST30292
Anbieter:   Restek
Iodomethane
Artikelnr. REST30292
Anbieter:  Restek
CAS Nummer:  
Iodomethane
Iodomethane
Iodomethane, 2000 μg/ml in P and T methanol, 1 ml/ampoule, 1 mL
CAS Nummer:  
Preis
40,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 mL
Product Details & Documents
Zertifizierung: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Konzentration:
    2000 μg/ml in P and T methanol
  • VE:
    1 mL
  • Bezeichnung:
    Iodomethane
  • Pk Info:
    1 ml/ampoule
  • Cat. No.:
    REST30292
  • CAS Nr.:
    74-88-4
  • Formel:
    CH₃I