2,3,4,6-Tetrachlorophenol
2,3,4,6-Tetrachlorophenol, 1000 µg/ml in methanol, 1 ml/ampoule, 1 mL
Artikelnr. REST31402
Anbieter: Restek
Springe zu:
Product Details & Documents
Zertifizierung: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Spezifikationen
Spezifikationen
- Konzentration:1000 µg/ml in methanol
- VE:1 mL
- Bezeichnung:2,3,4,6-Tetrachlorophenol
- Pk Info:1 ml/ampoule
- Cat. No.:REST31402
- CAS Nr.:58-90-2
- Formel:C₆H₂Cl₄O