AuftragsverfolgungKontakt
508 performance check mix (4 components) | Avantor
508 performance check mix (4 components)
508 performance check mix, In methyl tert-butyl ether, 1 ml/ampoule, 1 mL
Artikelnr. REST32045
Anbieter:   Restek
508 performance check mix (4 components)
Artikelnr. REST32045
Anbieter:  Restek
CAS Nummer:  
508 performance check mix (4 components)
508 performance check mix (4 components)
508 performance check mix, In methyl tert-butyl ether, 1 ml/ampoule, 1 mL
CAS Nummer:  
Preis
115,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 mL
Product Details & Documents
This mix contains four components.
Components are δ-BHC (0,4 μg/ml), chlorothalonil (0,5 μg/ml), chlorpyrifos (0,02 μg/ml), DCPA methyl ester (Chlorthal-dimethyl) (0,5 μg/ml).
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Konzentration:
    In methyl tert-butyl ether
  • VE:
    1 mL
  • Bezeichnung:
    508 performance check mix
  • Pk Info:
    1 ml/ampoule