AuftragsverfolgungKontakt
2,4,6-Trichlorophenol
2,4,6-Trichlorophenol, 1000 µg/ml in methanol, 1 ml/ampoule, 1 mL
Artikelnr. REST31400
Anbieter:   Restek
2,4,6-Trichlorophenol
Artikelnr. REST31400
Anbieter:  Restek
CAS Nummer:  
2,4,6-Trichlorophenol
2,4,6-Trichlorophenol
2,4,6-Trichlorophenol, 1000 µg/ml in methanol, 1 ml/ampoule, 1 mL
CAS Nummer:  
Preis
53,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 mL
Product Details & Documents
 : Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Konzentration:
    1000 µg/ml in methanol
  • VE:
    1 mL
  • Bezeichnung:
    2,4,6-Trichlorophenol
  • Pk Info:
    1 ml/ampoule
  • Cat. No.:
    REST31400
  • CAS Nr.:
    88-06-2
  • Formel:
    C₆H₃Cl₃O
Spezifikationen