ContactUsLinkComponent
Environmental standard, minnesota Ag list 1 pesticides mix B (6 components)
Artikelnr. REST32407
Lieferant:  Restek
CAS-Nummer:  
undefined
Environmental standard, minnesota Ag list 1 pesticides mix B (6 components)
Artikelnr. REST32407
Lieferant:  Restek
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Konzentration:
    200 ppm each in acetone
  • VE:
    1 mL
  • Bezeichnung:
    Minnesota Ag list 1 pesticides mix B,
  • Pk Info:
    1 ml/ampoule
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Contains: Chlorpyrifos, EPTC, fonofos, phorate, terbufos, triallate.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.