ContactUsLinkComponent
606 Phthalate esters calibration mix (6 components)
606 Phthalate esters calibration mix (6 components)
Artikelnr. REST31031
Lieferant:  Restek
CAS-Nummer:  
undefined
606 Phthalate esters calibration mix (6 components)
Artikelnr. REST31031
Lieferant:  Restek
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Konzentration:
    2000 µg/ml each in methanol
  • VE:
    1 mL
  • Bezeichnung:
    606 Phthalate Esters Calibration Mix
  • Pk Info:
    1 ml/ampoule
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Calibration mix contains Bis(2-ethylhexyl)phthalate, benzyl butyl phthalate, di-n-butyl phthalate, diethylphthalate, dimethylphthalate, di-n-octyl phthalate.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.