2-Propanol
2-Propanol, 50,000 µg/ml in water, 1 ml/ampoule, 1 mL
Artikelnr. REST30473
Anbieter: Restek
Springe zu:
Product Details & Documents
Zertifizierung: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy ISO requirements.
Spezifikationen
Spezifikationen
- Konzentration:50,000 µg/ml in water
- VE:1 mL
- Bezeichnung:2-Propanol
- Pk Info:1 ml/ampoule
- Cat. No.:REST30473
- CAS Nr.:67-63-0
- Bezeichnung:2-Propanol
- Schmelzpunkt:C₃H₈O
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.