Pesticide reference standard, Trifluralin
Artikelnr. REST32238
Lieferant: Restek
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Konzentration:1000 μg/ml in methanol
- VE:1
- CAS Nr.:1582-09-8
- Bezeichnung:Trifluralin
- Formel:C₁₃H₁₆F₃N₃O₄
- Bezeichnung:Trifluralin
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.