1,1,2-Trichlorotrifluoroethane (CFC-113)
Artikelnr. REST30462
Lieferant: Restek
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Konzentration:2000 µg/ml in P&T methanol
- VE:1 mL
- CAS Nr.:76-13-1
- Bezeichnung:1,1,2-Trichlorotrifluoroethane (CFC-113)
- Formel:C₅H₆Cl₃F₃O
- Bezeichnung:1,1,2-Trichlorotrifluoroethane (CFC-113)
- Pk Info:1 ml/ampoule
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.