AuftragsverfolgungKontakt
Method 525.2 internal standard mix | Avantor
Method 525.2 internal standard mix
Method 525.2 internal standard mix, 1000 µg/ml each in acetone, 1 ml, 1 Ampoul
Artikelnr. REST31825
Anbieter:   Restek
Method 525.2 internal standard mix
Artikelnr. REST31825
Anbieter:  Restek
CAS Nummer:  
Method 525.2 internal standard mix
Method 525.2 internal standard mix
Method 525.2 internal standard mix, 1000 µg/ml each in acetone, 1 ml, 1 Ampoul
CAS Nummer:  
Preis
64,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 Ampull
Product Details & Documents
This mix contains 3 components: acenaphthene-d10, chrysene-d12 and phenanthrene-d10.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Konzentration:
    1000 µg/ml each in acetone
  • VE:
    1 Ampoul
  • Bezeichnung:
    Method 525.2 internal standard mix
  • Pk Info:
    1 ml
Spezifikationen