Pentacosane (C25)
Pentacosane, 10,000 μg/ml in methylene chloride, 1 ml/ampoule, 1
Artikelnr. REST31487
Anbieter: Restek
Springe zu:
Product Details & Documents
: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Spezifikationen
Spezifikationen
- Konzentration:10,000 μg/ml in methylene chloride
- VE:1
- Bezeichnung:Pentacosane
- Pk Info:1 ml/ampoule
- Cat. No.:REST31487
- CAS Nr.:629-99-2
- Bezeichnung:Pentacosane (C25)
- Formel:C₂₅H₅₂