Pyrene
Pyrene, 1000 µg/ml in methanol, 1 ml/ampoule, 1 mL
Artikelnr. REST31282
Anbieter: Restek
Springe zu:
Product Details & Documents
Zertifizierung: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Spezifikationen
Spezifikationen
- Konzentration:1000 µg/ml in methanol
- VE:1 mL
- Bezeichnung:Pyrene
- Pk Info:1 ml/ampoule
- Cat. No.:REST31282
- CAS Nr.:129-00-0
- Bezeichnung:Pyrene
- Formel:C₁₆H₁₀
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.