AuftragsverfolgungKontakt
Phenol
Phenol, 1000 µg/ml in methanol, 1 ml/ampoule, 1 mL
  REST31298
 :   Restek
Phenol
  REST31298
 :  Restek
 :  
Phenol
Phenol
Phenol, 1000 µg/ml in methanol, 1 ml/ampoule, 1 mL
 :  
40,00 €
1 * 1 mL
 : Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
  • Konzentration:
    1000 µg/ml in methanol
  • VE:
    1 mL
  • Bezeichnung:
    Phenol
  • Pk Info:
    1 ml/ampoule
  • Cat. No.:
    REST31298
  • CAS Nr.:
    108-95-2
  • Bezeichnung:
    Phenol
  • Formel:
    C₆H₆O