AuftragsverfolgungKontakt
Heptachlor
Heptachlor, 1000 µg/ml in methanol, 1 ml/ampoule, 1
  REST32228
 :   Restek
Heptachlor
  REST32228
 :  Restek
 :  
Heptachlor
Heptachlor
Heptachlor, 1000 µg/ml in methanol, 1 ml/ampoule, 1
 :  
53,50 €
1 * 1 ST
 : Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
  • Konzentration:
    1000 µg/ml in methanol
  • VE:
    1
  • Bezeichnung:
    Heptachlor
  • Pk Info:
    1 ml/ampoule
  • Cat. No.:
    REST32228
  • CAS Nr.:
    76-44-8
  • Bezeichnung:
    Heptachlor
  • Formel:
    C₁₀H₅Cl₇