trans-Chlordane
trans-Chlordane, 1,000 µg/ml in methanol, 1 ml/ampoule, 1
Artikelnr. REST32227
Anbieter: Restek
Springe zu:
Product Details & Documents
Zertifizierung: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Spezifikationen
Spezifikationen
- Konzentration:1,000 µg/ml in methanol
- VE:1
- Bezeichnung:trans-Chlordane
- Pk Info:1 ml/ampoule
- Cat. No.:REST32227
- CAS Nr.:5103-74-2
- Bezeichnung:trans-Chlordane
- Formel:C₁₀H₆Cl₈
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



