AuftragsverfolgungKontakt
Anthracene
Anthracene, 1,000 µg/ml in acetone, 1 ml/ampoule, 1 mL
  REST31269
 :   Restek
Anthracene
  REST31269
 :  Restek
 :  
Anthracene
Anthracene
Anthracene, 1,000 µg/ml in acetone, 1 ml/ampoule, 1 mL
 :  
54,50 €
1 * 1 mL
 : Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
  • Konzentration:
    1,000 µg/ml in acetone
  • VE:
    1 mL
  • Bezeichnung:
    Anthracene
  • Pk Info:
    1 ml/ampoule
  • Cat. No.:
    REST31269
  • CAS Nr.:
    120-12-7
  • Bezeichnung:
    Anthracene
  • Formel:
    C₁₄H₁₀