n-Decane (C10)
n-Decane, Neat, 1 ml/ampoule, 1 Ampoul
Artikelnr. REST31858
Anbieter: Restek
Springe zu:
Product Details & Documents
: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:1 Ampoul
- Bezeichnung:n-Decane, Neat
- Pk Info:1 ml/ampoule
- Cat. No.:REST31858
- CAS Nr.:124-18-5
- Bezeichnung:n-Decane (C10)
- Formel:C₁₀H₂₂



