Zero dilution inner liner
Artikelnr. REST22991
Lieferant: Restek
Spezifikationen
- Ext.Ø:2,0 mm
- Ø int.:1,0 mm
- Bezeichnung:Zero dilution inner liner
- Länge:73 mm
- Environmentally Preferable:
- VE:5
Spezifikationen
Über diesen Artikel
This liner is ideal for PerkinElmer auto SYS and clarus 580/680 GCs equipped with split/splitless inlets.
Made from borosilicate glass.