HPLC column, Reprospher 100 C18-Aqua
Artikelnr. MAISRS15.9AQ.S1530
Lieferant: DR MAISCH
Spezifikationen
- Säulenform:Präparativ
- Ø int.:30,00 mm
- Partikelgröße:5 µm
- Porengröße:100 Å
- Bezeichnung:Reprospher 100
- Länge:150 mm
- Endcapped:Ja
- Surface area:350 m²/g
- Kohlenstoffbelastung:12%
- Phase:C18-Aqua
- Packungsmaterial:Silica
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Packed with ultra pure silica gel with state-of-the-art modifications.
- Purity: >99,999%