Diffuser caps for waste and wash vials
Artikelnr. PERCN6101276
Lieferant: PerkinElmer
Spezifikationen
- Bezeichnung:Vial diffuser for waste and wash vials
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
The conical shape allows the needle to penetrate in to solvent or waste.
- Reduce spillage and large losses through evaporation