Etikettendrucker, Farbe, J2000
Artikelnr.
Product Details & Documents
Der BradyJet J2000 Etikettendrucker ist ein praktischer und leicht zu bedienender Tintenstrahldrucker, der zuverlässige Schilder sowie Etiketten zur Kennzeichnung von Gebäuden und Laborproben in hoher Auflösung und Vollfarbe drucken kann. Zu den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten gehören Lean-/5S-Anwendungen und gestanzte Etiketten für die Kabel-, Labor- oder allgemeine Kennzeichnung, GHS-/CLP-Etiketten, Rohrmarkierer, Geräteetiketten, Inventarkennzeichnung, Anhänger, Etiketten für Röhrchen, Kryo-Etiketten sowie Etiketten für Glaswaren.
- Hohe Druckauflösung in Photoqualität 4800 dpi
- Fotos, Barcodes und Bilder können zu jedem Schild hinzugefügt werden
- Einfache Farbkodierung, da das Drucken in Farben möglich ist
- Druckgeschwindigkeit von 63 mm/Sekunde ermöglicht auf Wunsch ein schnelles Drucken größerer, farbkodierter Labels