PEG-200 standard
PEG-200 standard, neat, 10 ml/ampoule, 1 Ampoul
Artikelnr. REST30549
Anbieter: Restek
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:1 Ampoul
- Bezeichnung:PEG-200 standard, neat
- Pk Info:10 ml/ampoule
- Cat. No.:REST30549
- CAS Nr.:25322-68-3
- Bezeichnung:PEG 200
- Formel:(CH₂OHCH₂OH)n