AuftragsverfolgungKontakt
DNPH reference materials
DNPH reference materials
Anbieter:   Restek
DNPH reference materials
Anbieter:  Restek
Zertifikate
DNPH reference materials
3 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
The reported concentrations reflect the amount of aldehyde or ketone in the mixture.The concentration of derivatised aldehyde or ketone is not reported.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Konzentration
    Matrix
    Pk Info
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Acetaldehyde-2,4-DNPH
    100 µg/ml
    CH₃CN
    1 ml/ampoule
    1 mL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 mL
    1 * 1 mL - 60,50 €
    60,50 €
    1 * 1 mL
       60,50 €
  • Formaldehyde-2,4-DNPH
    100 µg/ml
    CH₃CN
    1 ml/ampoule
    1 mL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 mL
    1 * 1 mL - 62,50 €
    62,50 €
    1 * 1 mL
       62,50 €
  • Glycolaldehyde-2,4-DNPH
    100 µg/ml
    CH₃CN
    1 ml/ampoule
    1 Ampoul
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 Ampull
    1 * 1 Ampull - 59,50 €
    59,50 €
    1 * 1 Ampull
       59,50 €