AuftragsverfolgungKontakt
α-BHC, reference standard
α-BHC, 1000 µg/ml in methanol, 1 ml/ampoule, 1
  REST32206
 :   Restek
α-BHC, reference standard
  REST32206
 :  Restek
 :  
α-BHC, reference standard
α-BHC, 1000 µg/ml in methanol, 1 ml/ampoule, 1
 :  
53,00 €
1 * 1 ST
 : Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
  • VE:
    1
  • Bezeichnung:
    α-BHC, 1000 µg/ml in methanol
  • Pk Info:
    1 ml/ampoule
  • Cat. No.:
    REST32206
  • CAS Nr.:
    319-84-6
  • Bezeichnung:
    α-BHC
  • Formel:
    C₆H₆Cl₆