Alachor, reference standard
Artikelnr. REST32204
Lieferant: Restek
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:1
- CAS Nr.:15972-60-8
- Bezeichnung:Alachlor, 1000 µg/ml in methanol
- Formel:C₁₄H₂₀ClNO₂
- Bezeichnung:Alachlor
- Pk Info:1 ml/ampoule
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.