Salzsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 1 L, 0.01 M HCl (0.01 N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:7647-01-0
:
Formel:HCl
MDL-Nummer:MFCD00011324
Siedepunkt:100 °C
Schmelzpunkt:0 °C
Dichte:1,0 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
UN:1789
ADR:8,III
:36.46 g/mol
:GHS05
Spezifikation Testergebnisse
- Factor:0.998 - 1.002
- BAM/EMPA reference material:effective
- BAM/EMPA Certificate Number:effective
- Traceable to NIST SRM:effective