ContactUsLinkComponent
Dimethylsulfoxid ≥99,9% (durch GC), CHROMASOLV™ für die Headspace-Gaschromatographie, Riedel-de Haën™
Lieferant:  Honeywell Chemicals
   Nachhaltige Optionen verfügbar
Zertifikate
undefined
Dimethylsulfoxid ≥99,9% (durch GC), CHROMASOLV™ für die Headspace-Gaschromatographie, Riedel-de Haën™
Lieferant:  Honeywell Chemicals
   Nachhaltige Optionen verfügbar
Zertifikate
Spezifikationen
  • Environmentally Preferable:
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Assay (GC):
    Min. 99.9 %
  • Refractive index (n 20/D):
    1.477 - 1.480
  • Water (Karl Fischer):
    Max. 0.04 %
  • UV-transmittance at 268 nm:
    Min. 30 %
  • UV-transmittance at 275 nm:
    Min. 60 %
  • UV-transmittance at 300 nm:
    Min. 85 %
  • UV-transmittance at 350 nm:
    Min. 95 %
  • UV-transmittance from 400 nm:
    Min. 98 %
  • Suitability for the GC Headspace:
    complying
  • Vapor Pressure:
    0.42 mmHg ( 20 °C)
  • Explosion Limit:
    42 %, 63 °F
Spezifikation Testergebnisse
Zugehörige Informationen
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Frequently Bought Together