Pyridin ≥99,9%, CHROMASOLV™ Plus für die HPLC, Riedel-de Haën™
Catalog # 270407-1L
Lieferant: Honeywell Chemicals
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche, enge Öffnung
- VE:1 L
- Seq:5037
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- IR spectrum:complying
- Assay (GC):Min. 99.90 %
- Non-volatile matter:Max. 0.0004 %
- Water (Karl Fischer):Max. 0.05 %
- Absorbance at 400 nm:Max. 0.01
- Absorbance at 350 nm:Max. 0.01
- Absorbance at 335 nm:Max. 0.02
- Absorbance at 315 nm:Max. 0.15
- Absorbance at 305 nm:Max. 1.0
- Autoignition Temperature:899 °F
- Explosion Limit:12.4 %
- Refractive Index:n20/D 1.509 (lit.)
- Vapor Pressure:10 mmHg ( 13.2 °C)
Spezifikation Testergebnisse
Über diesen Artikel
:
Merck-Index:13,08060
Siedepunkt:115 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt:-42 °C
Schmelzpunkt:–42 °C
Dichte:0,98 g/cm³ (20 °C)
Blitzpunkt:12,4 %(V)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:203-809-9
UN:1282
ADR:3,II
:79.1 g/mol
:GHS07
:GHS08
:GHS02
CAS-Nummer:110-86-1
Formel:C₅H₅N
MDL-Nummer:MFCD00011732