Natriumhydroxid 0.1 M (0.1 N) volumetrische Lösung, Fluka™
71395-1L
:
- Packung:Kst.-Flasche
- VE:1 L
- Seq:5037
- Assay:0.0998 - 0.1002 mol/l
- Calibrated Against:potassium hydrogen phthalate
:
:40 g/mol
:100 °C (1,013 hPa)
:1,000 g/cm³ (20 °C)
:Raumtemperatur
:231-791-2
:1824
:8,III
:GHS05
:1310-73-2
:NaOH
:MFCD00003548