AuftragsverfolgungKontakt
Acrolein | Avantor
Acrolein
Anbieter:   Restek
Acrolein
Anbieter:  Restek
Zertifikate
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Bestellinformation: This product has a limited shelf life. We recommend that you order only the ampoule quantity that meets your immediate needs.
Achtung! Bitte beachten: NOTE: Store standards under frozen conditions (0 °C or colder). We recommend you store ampoules lying flat (horizontally) to prevent breakage. For best results, thaw the contents of the ampoule fully and shake well before opening and using the solution.
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Pk Info
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Acrolein, 5000 μg/ml in P and T methanol
    1 ml/ampoule
    1 Ampoul
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 Ampull
    1 * 1 Ampull - 79,00 €
    79,00 €
    1 * 1 Ampull
       79,00 €
  • Acrolein, 5000 μg/ml in water
    1 ml/ampoule
    1 Ampoul
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 Ampull
    1 * 1 Ampull - 79,00 €
    79,00 €
    1 * 1 Ampull
       79,00 €