ContactUsLinkComponent
Natriumchlorid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Artikelnr. 85811.290
Lieferant:  VWR Chemicals
CAS-Nummer:  
undefined
Natriumchlorid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Artikelnr. 85811.290
Lieferant:  VWR Chemicals
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    1 L
  • Seq:
    5037
Spezifikationen
Über diesen Artikel
 :
 :58.44 g/mol
CAS-Nummer:7647-14-5
Formel:NaCl
MDL-Nummer:MFCD00003477