ContactUsLinkComponent
HPLC columns, NUCLEODUR® NH2 / NH2-RP
undefined
HPLC columns, NUCLEODUR® NH2 / NH2-RP
  • Catalog No:
  • MANA760732.40
  • MANA760730.20
  • MANA760730.30
  • MANA760741.20
  • MANA760722.46
  • MANA761951.30
  • MANA760722.40
  • MANA761953.20
  • MANA761952.30
  • MANA760720.46
  • MANA760721.46
  • MANA761953.30
  • MANA761951.20
  • MANA760730.46
  • MANA760740.20
  • MANA760720.40
  • MANA760730.40
  • MANA760731.46
  • MANA760742.46
  • MANA760732.30
  • MANA760732.46
  • MANA760732.20
  • MANA760739.46
  • Kohlenstoffbelastung:
  • 2,5%
  • 2,5%
  • 2,5%
  • 2,5%
  • 2,5%
  • 2,5%
  • 2,5%
  • 2,5%
  • 2,5%
  • 2,5%
  • 2,5%
  • 2,5%
  • 2,5%
  • 2,5%
  • 2,5%
  • 2,5%
  • 2,5%
  • 2,5%
  • 2,5%
  • 2,5%
  • 2,5%
  • 2,5%
  • 2,5%
  • Endcapped:
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • pH-Bereich:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • USP-Code:
  • L8
  • L8
  • L8
  • L8
  • L8
  • L8
  • L8
  • L8
  • L8
  • L8
  • L8
  • L8
  • L8
  • L8
  • L8
  • L8
  • L8
  • L8
  • L8
  • L8
  • L8
  • L8
  • L8
Frequently Bought Together