NANOCOLOR® Photometrische-Röhrchentests, Robot
Geeignet für die automatische Wasseranalyse mit dem Skalar Roboter der SP2000-Serie. Präzise Schnelltests für alle Arten von Wasser- und Abwasserproben.
- Zeit- und kostensparend
- Erhöhte Produktivität und Flexibilität
- Erhöhte Präzision und Genauigkeit
- Weniger Anwendungsfehler
- Parallelisierung von Prozessen
- Lückenlose Dokumentation
Robotersystem zur vollautomatischen Wasseranalyse.
Anmerkung: Messbereich auf NANOCOLOR VIS II
Klärschlammaufschluss: Nein
Aufschlusssatz: Nein
NanOx Metall: Nr (ausgenommen: MANA985607, MANA985676, MANA985680, MANA985681)
NanOx N: Nr (ausgenommen: MANA985683,MANA985688)
:
- Modell:MANA985603
- Platform:NANOCOLOR® tube tests
- Lagertemperatur:15...25 °C
- Haltbarkeit (Monate):12
- Gewicht:745 g (inklusive Verpackung)
Frequently Bought Together