ContactUsLinkComponent
Mikrowaage SECURA 26
  611-5067
undefined
Mikrowaage SECURA 26
  611-5067
  • Modell:
    SECURA26-1S
  • Waagschalen-/Plattformgröße:
    Ø 50 mm
  • Bezeichnung:
    Mit Echtzeit-Nivellierkontrolle und manuellem Windschutz
  • Seq:
    01
  • Stabilisierungszeit:
    8 s
  • VE:
    1
  • Ablesbarkeit:
    0,002 mg
  • Wägebereich:
    21 g
  • Reproduzierbarkeit:
    0,004 mg
  • Linearitätsabweichung:
    0,01 mg
The Secura® microbalance provides highly accurate weighing results and operating convenience, and also features built-in protection systems for complete reliability and regulatory compliance. This microbalance has a readability of 2 microgrammes.
  • Integrated protection systems minimise the risk of obtaining incorrect results
  • Real-time alarm messaging and interactive user guidance prevent inaccurate results due to an unlevelled balance
  • SQmin for automatic detection and active monitoring ensure you are within the acceptable USP operating range for reliable results
  • Fully automatic internal adjustment function, isoCAL, for the highest possible accuracy at all times
  • Cal Audit Trail for easy, traceable documentation of all calibration and adjustment data
  • Safe and clear documentation with sample and batch identifiers for keeping track of weighing data
  • Standard password security features give protection against tampering and unauthorised access
Echtzeit-Bedienerführung beim Nivellieren der Waage, interne vollautomatische Justierautomatik sowie klar rückführbare Dokumentation mit Proben- und Chargen-Identnummern machen Ihre Arbeit im Labor effizienter. Einfache Aufzeichnungen mit der integrierten PC-Direkt-Funktion und der Plug & Work-Technologie für den Anschluss an einen Sartorius Labordrucker.
 : Supplied with universal power adapter, in-use cover, application guide, draught ring.