Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Carbon black
Carbon black, mesoporös, Sigma-Aldrich®
Carbon black, mesoporös, Sigma-Aldrich®
SIAL702110-5G
:
Merck
:
Carbon black, mesoporös, Sigma-Aldrich®
SIAL702110-5G
:
Merck
:
Packung:
Glass bottle
VE:
5 g
Seq:
3173
:
:
12.01 g/mol
:
4827 °C
:
3654… 3697 °C
:
M-Clarity™ quality level = MQ100
:
1333-86-4
:
C
:
MFCD00133992