Flash chromatography cartridges, filter elements, CHROMABOND® Flash DL
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
Zertifikate
Über diesen Artikel
Frequently Bought Together
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Flash chomatography cartridges, empty colums, CHROMABOND® Flash DL and connecting kits
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
Acetonitril, LiChrosolv®, Hyper-Qualität für die LC-MS, Supelco®
Lieferant: Merck
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, Headspace-Fläschchen mit Schraubkappen ND18
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Kurzgewindefläschchen ND9
Lieferant: VWR Collection
N-Ethyldiisopropylamin ≥99,5% für die Peptidsynthese
Lieferant: VWR Chemicals
Abluftfilter, V3.0
Lieferant: S.C.A.T.
VWR®, Fläschchen mit Bördelhals ND11
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Magnetrührstäbchen, kreuzförmig
Lieferant: VWR Collection
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals