Phthalaldehyd-Lösung Derivatisierungsreagenz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:643-79-8
:
Formel:C₈H₆O₂
MDL-Nummer:MFCD00003335
:134.13 g/mol
ADR:8,II
:M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
UN:1814
:GHS05
:GHS09
Lagertemperatur:Kühlschrank
Frequently Bought Together
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Neutralisationsmittel zur Reinigung von Glasgeräten in Spülautomaten, neodisher® Z
Lieferant: Dr. Weigert
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM®, isokratische Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,0%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Flächendesinfektionsmittel, Bacillol AF
Lieferant: BODE CHEMIE
NEEDLE ASSEMBLY FOR AGILENT G7167 MULTIS 1 * 1 ST
Lieferant: Agilent