Pilot Remotesoftware
Pilot Remotesoftware, Huber Temperiergeräte mit Pilot ONE
Artikelnr. HUBE10645
Anbieter: HUBER
Springe zu:
Product Details & Documents
Die Pilot Remote Software ermöglicht die vollständige Fernsteuerung von Temperiergeräten mit Pilot ONE über einen Windows-PC.
- Fernsteuerung beliebig vieler Temperiergeräte mit Pilot ONE
- Sichere Ethernet-Verbindung mit Authentifizierung
- Kompatibel mit Microsoft Windows 7 / 8 / 10 (32 / 64 bit)
Die Benutzeranzeige des Pilot ONE wird auf dem PC gleichermaßen angezeigt, d.h. identische Bedienung am PC und Temperiergerät. Die Kommunikation erfolgt über eine Ethernet-Netzwerkverbindung mit sicherer Authentifizierung und Verschlüsselung.
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Lieferumfang: Lieferung mit Hardwaredongle (für jeden Windows PC)
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
- Bezeichnung:Pilot Remotesoftware
- Für:Huber Temperiergeräte mit Pilot ONE
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.