ContactUsLinkComponent
Wasser, Supergradienten-Qualität geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Wasser, Supergradienten-Qualität geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Catalog # APPC221074.1612
Supplier:  PanReac AppliChem
   Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
CAS Number:  
Wasser, Supergradienten-Qualität geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Catalog # APPC221074.1612
Supplier:  PanReac AppliChem
   Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
  • Environmentally Preferable:
    Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
  • Umweltzertifizierung:
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
Specifications
Specification Test Results
  • Non-volatile Matter:
    0.0001%
  • Specific Conductance (25 °C):
    1.0×10⁻⁶ ohm⁻¹ cm⁻¹
  • Suitability for Gradient According to ACS:
    Passes Test
  • Gradient at 210 nm:
    5 mUA
  • Gradient at 254 nm:
    0.5 mUA
  • Fluorescence at 254 nm (as Quinine):
    1 ppb
  • Fluorescence at 365 nm (as Quinine):
    0.5 ppb
  • Transmittance at 200 nm (UV Spectrum, 1 cm Cell):
    ≥98%
  • Transmittance at 210 nm (UV Spectrum, 1 cm Cell):
    ≥98%
  • Transmittance at 254 nm (UV Spectrum, 1 cm Cell):
    ≥99%
  • Transmittance at 300 - 450 nm (UV Spectrum, 1 cm Cell):
    ≥99%
Specification Test Results
About this item
 :
 :18.02 g/mol
Boiling Pt:100 °C
Melting Pt:0 °C
Density:1.000 g/cm³
 :Packaged under nitrogen.
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:231-791-2
CAS Number:7732-18-5
Formula:H₂O
MDL Number:MFCD00011332