Avantor® Alltima HP, HPLC-Säulen, C18-Amid, 5 µm
HICH87734
: Avantor
- Säulenform:Analytisch
- Ø int.:4,60 mm
- Partikelgröße:5 µm
- Porengröße:190 Å
- Länge:250 mm
- Seq:09
- Environmentally Preferable:
- Endcapped:Ja
- USP-Code:L1
- Surface area:200 m²/g
- Kohlenstoffbelastung:12%
- Phase:C18-Amide
- Packungsmaterial:Silica
- VE:1
Avantor® Alltima HP-Säulen verfügen über eine polar eingebettete Phase mit extrem geringem Bluten.
- Hohe Auflösung für komplexe Proben
- Hochreine Silica
- Ausgezeichnete Säulenstabilität
Diese Säulen vereinen die Selektivität und Leistung, die zur Bewältigung der anspruchsvollsten Trennanforderungen erforderlich sind. Durch das geringe Säulenbluten sind diese Säulen ideal für Microbore-Anwendungen.
Diese werden häufig für basische Verbindungen in MS-Anwendungen mit neutralem bis alkalischem pH-Wert verwendet.