Equivalence, Säulenkupplung
Artikelnr. EQV-C0001
Lieferant: Avantor
Spezifikationen
- Bezeichnung:Säulen-Verbindungsstück
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Diese Säulenkupplung wird hauptsächlich mit Vorsäulenkartuschen für Säulen mit engen Bohrungen von 1,0 mm und semipräparativen Kartuschenhaltern verwendet.