AuftragsverfolgungKontakt
Level indicator | Avantor
Level indicator
Level indicator with volume scale, 200 L barrels
Artikelnr. MSGA13299
Anbieter:   asecos
Level indicator
Artikelnr. MSGA13299
Anbieter:  asecos
Level indicator
Level indicator
Level indicator with volume scale, 200 L barrels
Preis
96,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This level indicator is suitable for all standard 200 l barrels and non-corrosive liquids.
Spezifikationen
  • Für:
    200 L barrels
  • Bezeichnung:
    Level indicator with volume scale