ContactUsLinkComponent
DNA transfection reagent, PolyMag Neo™
Lieferant:  OZ BIOSCIENCES
Zertifikate
undefined
DNA transfection reagent, PolyMag Neo™
Lieferant:  OZ BIOSCIENCES
Spezifikationen
  • Zellspezifität:
    Hard-to-transfect
  • DNA:
    Ja
  • mRNA:
    Ja
  • Oligos:
    Ja
  • shRNA:
    Ja
  • siRNA:
    Ja