Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Vials
Inserts for scintillation vials with cap, Sterilin®
Inserts for scintillation vials with cap, Sterilin®
Catalog # SLIN505
Supplier:
Sterilin
Expand image
Inserts for scintillation vials with cap, Sterilin®
Catalog # SLIN505
Supplier:
Sterilin
Specifications
Mit Deckel:
Ja
Ø×H:
14,5×58 mm
Kapazität:
6,00 ml
Bezeichnung:
Insert tube with cap
VE:
1.000
Specifications
About this item
Product Details
Product Details