Yeast extract, powder, ultrapure
Artikelnr. J23547.A1
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Plastic bottle
- VE:1 kg
- Bezeichnung:Yeast Extract, Powder
- Lagerbedingungen:Ambient
Spezifikationen
Über diesen Artikel
- Assay Protein (TN×6.25): 57 - 72%
- Assay Salmonella: Negative
- Assay Standard Plate Count: ≤15000/g
- Residual Water(at Time of Packaging): ≤6%