ContactUsLinkComponent
Shodex HILICpak VT-50 HILIC Columns for Anionic Analytes Including Glyphosate
Lieferant:  Resonac
Zertifikate
Shodex HILICpak VT-50 HILIC Columns for Anionic Analytes Including Glyphosate
Lieferant:  Resonac
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • SHOWF6711300
  • SHOWF7630400
  • Bezeichnung:
  • HILICpak VT-50G 2A
  • HILICpak VT-50 2D
  • Max. Druck:
  • 10 MPa (100 bar)
  • pH-Bereich:
  • 2 - 13
  • 2 - 13
  • Temperaturlimit:
  • 4 - 60 °C
  • 4 - 60 °C