ContactUsLinkComponent
SPE columns, CHROMABOND® C4
Lieferant:  MACHEREY-NAGEL
Zertifikate
undefined
SPE columns, CHROMABOND® C4
Lieferant:  MACHEREY-NAGEL
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • MANA731741
  • MANA730225
  • MANA730227
  • Kohlenstoffbelastung:
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • Endcapped:
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • pH-Bereich:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g