AuftragsverfolgungKontakt
Dissecting scissors, Graefe, Iris, Aesculap® | Avantor
Dissecting scissors, Graefe, Iris, Aesculap®
Angled, flat, 100 mm
Artikelnr. AESCOC415R
Anbieter:   Aesculap
Dissecting scissors, Graefe, Iris, Aesculap®
Artikelnr. AESCOC415R
Anbieter:  Aesculap
Dissecting scissors, Graefe, Iris, Aesculap®
Angled, flat, 100 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Spezifikationen
  • Typ:
    Angled, flat
  • Länge:
    100 mm