AuftragsverfolgungKontakt
BOD standard solution | Avantor
BOD standard solution
BOD standard solution, 210 mg/l, 1 litre bottle, 10
Artikelnr. WTWA252030
Anbieter:   WTW
BOD standard solution
Artikelnr. WTWA252030
Anbieter:  WTW
CAS Nummer:  
BOD standard solution
BOD standard solution
BOD standard solution, 210 mg/l, 1 litre bottle, 10
CAS Nummer:  
Preis
156,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Konzentration:
    210 mg/l
  • Packung:
    1 litre bottle
  • VE:
    10
  • Bezeichnung:
    BOD standard solution
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.